Beskrivning
Ger så exakta resultat som möjligt tillsammans med robust, pålitlig hantering och optimal användarsäkerhet. Idealisk för användning med värdefulla vätskor, eller i alla applikationer som kräver extremt höga nivåer av noggrannhet. Optimalt val när kvalitet och reproducerbarhet är avgörande.
Väldesignad pipett
- Operativsystemet med en knapp låter användare snabbt gå igenom sina pipettuppgifter; användare behöver inte flytta tummen från sida till sida för att mata ut spetsar
- Ergonomisk design för lägre manöverkrafter för aspiration/dispensering/spetsutkastning; begränsar belastningen på användaren
- Fjäderbelastad spetskon möjliggör enkel, snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion; förbättrar säkerheten och användarens reproducerbarhet
- Färgkodad/volymmärkt för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
- Anpassningsbart märkningsområde
- Volymlås: en snabb och säker inställning förhindrar oavsiktliga ändringar och med en alltid synlig 4-siffrig display ger ökad säkerhet för de mest stränga labbmiljöerna
- Sekundär användarjustering ger den mest exakta överföringen av vätskor som skiljer sig från vatten utan behov av en fullständig kalibrering
- 4-siffrig display visar den exakta volyminställningen och är tydligt synlig från alla vinklar
- Ergonomisk design
- Rund överdel gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- För att undvika oavsiktlig spetsutkastning känns tydlig haptisk feedback efter utblåsningssteget
Välbyggt instrument
- Unik yta: få grova kanter, slät yta för bekvämt arbete och enkel rengöring
- Stabilt övre handtag garanterar lång livslängd och ökad robusthet
- Rörliga delar och yttre kanter tillverkade av rostfritt stål utrustar pipetten med enastående robusthet vid potentiella stötplatser och för interna komponenter
- Den nedre delen med snabbkoppling möjliggör enkel rengöring och underhåll av din pipett
- Helt autoklaverbara
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Intern RFID-teknik: innehåller all relevant pipettdata och TrackIT-mjukvara från Eppendorf för enkel identifiering och dokumentation av varje pipett i labbet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 2,0 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Mörkgrå |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 2μ L |
| Precision | 0,4 |