Läs mer
Eppendorf™ Hänvisning™ 2, mekanisk flerkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15703529 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
Antal kanaler:
8
12
Färg:
Gul
Mellangrå
Orange
Ökar:
0,01μ l
0,1μ l
0,2μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg Ökar Förpackningsstorlek
15703529 30 till 300μ l 12 Orange 0,2μ l Varje
15753519 0,5 till 10μ l 8 Mellangrå 0,01μ l Varje
15773519 10 till 100μ l 8 Gul 0,1μ l Varje
15793519 30 till 300μ l 8 Orange 0,2μ l Varje
15763519 0,5 till 10μ l 12 Mellangrå 0,01μ l Varje
15783519 10 till 100μ l 12 Gul 0,1μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15703529 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4926000069
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-10-2026
Minimera risken för aerosolkontamination och minska tumbelastningen med dessa pipetter med variabel volym. Eppendorf™ Hänvisning™ 2 Pipetter med variabel volym är idealiska för pipettering och blandning av vätskor, fyllning av plattor, geler och reaktionskärl samt fasextraktion och avlägsnande av supernatanter.
  • Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
  • Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
  • Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
  • Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
  • Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
  • Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
  • Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
  • Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
  • Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
  • Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
  • Enknappsmanövrering
  • Har fjäderbelastad spetskon, rörliga delar, ytterkanter i rostfritt stål med anpassningsbar etikettyta
  • Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
  • Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
  • Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
  • Haptisk återkoppling före spetsutkastning
  • Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
  • Användarvänlig sekundär justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Antal kanaler 12
Produktlinje Eppendorf referens 2
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
För användning med (utrustning) För användning med 300μ L pipettspetsar
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 spetsar
Ökar 0,2μ l