Beskrivning
- Ag/AgCl-referens
- PVDF-membran
- Klistra in elektrolyt
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Skruvplugghuvud |
| Material | PVDF axel |
| Typ | Reference Electrode |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |