Beskrivning
Den revolutionerande återvinningsprocessen omvandlar post-konsumentplast till 100 % kontinuerlig filamentpolyester, samma substrat som används i många av Contecs ™standarddukar och moppar av polyester.
Som syntetisk polyester, ReFIBE™ våtservetter är exceptionellt rena och är kompatibla med ett brett utbud av renrumslösningar och desinfektionsmedel. Precis ™som Contecs vanliga polyesterservetter, ReFIBE™ är tvättad och förpackad i en ISO 4 renrum. Lågt innehåll av släppbara partiklar och fibrer, ReFIBE™ våtservetter kan användas i stället för traditionell polyester för att integrera hållbarhet utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda. Finns i storlekarna 9 x 9 tum och 12 x 12 tum.
Hur är en torkduk gjord av återvunnet material?
- Postkonsumentflaskor samlas in
- Flaskor hackas i flingor och rengörs
- Flaskflingorna smälts, filtreras och formas till flis
- Chip smälts och görs till garn
- Garn stickas in ReFIBE™ Torkar
ReFibe™ Torka data :
- 2,72 partiklar (x10/torka)
- 0,15 fibrer (x10/torka)
- 0,01 g/tork (icke-flyktig rest)
- 275 ml/tork (sorbent)
- 1 s (sorbenshastighet)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Återvunnen polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 124 gsm |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |