Läs mer
Contec™ ReFIBE™ Torkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-9012018 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16505284
Brand: Contec™ RFHS99
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contec™ ReFIBE™ Servetter är gjorda av 100 % återvunna plastflaskor, vilket gör dem till ett hållbart engångsalternativ för kritiska tillverkare inom biovetenskap, läkemedel, medicinsk utrustning och halvledarindustri.
Den revolutionerande återvinningsprocessen omvandlar post-konsumentplast till 100 % kontinuerlig filamentpolyester, samma substrat som används i många av Contecs ™standarddukar och moppar av polyester.
Som syntetisk polyester, ReFIBE™ våtservetter är exceptionellt rena och är kompatibla med ett brett utbud av renrumslösningar och desinfektionsmedel. Precis ™som Contecs vanliga polyesterservetter, ReFIBE™ är tvättad och förpackad i en ISO 4 renrum. Lågt innehåll av släppbara partiklar och fibrer, ReFIBE™ våtservetter kan användas i stället för traditionell polyester för att integrera hållbarhet utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda. Finns i storlekarna 9 x 9 tum och 12 x 12 tum.
Hur är en torkduk gjord av återvunnet material?
  • Postkonsumentflaskor samlas in
  • Flaskor hackas i flingor och rengörs
  • Flaskflingorna smälts, filtreras och formas till flis
  • Chip smälts och görs till garn
  • Garn stickas in ReFIBE™ Torkar
ReFibe™ Torka data :
  • 2,72 partiklar (x10/torka)
  • 0,15 fibrer (x10/torka)
  • 0,01 g/tork (icke-flyktig rest)
  • 275 ml/tork (sorbent)
  • 1 s (sorbenshastighet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Återvunnen polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 124 gsm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Kanter Laserskärning
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Lager 1-ply