Läs mer
KGW Isotherm™ Påfyllning för 200 ml borosilikatglas cylindrisk Dewar-behållare
Produktkod. 10648761
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10648761 200 ml
1 options
Produktkod. 10648761 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1012
Beräknad leverans: 30-10-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 56mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover, Lagring: flytande kväve (LN2), torris (CO2) andra kylmedel
Höjd (metrisk) Inre 170mm
Höjd (metrisk) 215mm
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
Material Borsilikatglas