Läs mer
asecos™ Refill Kit för Trolleys sorbenter
Produktkod. 17856456 Handla allt asecos Produkter
Typ:
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit
Oljespillkontroll Absorberande förvaringsvagnspåfyllningssats
Universal Absorbent Storage Cart Refill Kit
Produktkod. 17856456
Brand: asecos™ 14414
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Refill Kit for Trolleys Sorbents är ett praktiskt Refill Set för vagnspill kit.
  • innehåll: 6 kuddar, 3 strumpor, 20 mattor, 3 par skyddshandskar, 5 plastpåsar
Specifikationer
Material Kraftig duk
Typ Oljespillkontroll Absorberande förvaringsvagnspåfyllningssats
Vikt (engelska) 13.23 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg