Läs mer
Labcon™ Påfyllningsbar låda för stapling av 192 pipetter
Produktkod. 17557876 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17557876 Vitt
1 options
Produktkod. 17557876 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 12151200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 SEK
    132.36 SEK / Paket med 5
    Save 8.64 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Påfyllningsbar låda för förvaring av rackade pipettspetsar.
  • Påfyllningsbart ställ med gångjärnsklart lock
  • Accepterar två Labcon™ 8 x 24 pipetter flytande ställ
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flytande ställ
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 5 lådor/pk., 10 st./Cs.
Inkluderar Gångjärnslåda utan stativ
Produkttyp Förvaringsbox för frys
Array 8 x 24