Läs mer
Hanna Instruments™ Påfyllningsbar digital pH-elektrod
Produktkod. p-8014835
Inkluderar:
No Matching Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15178239
Brand: Hanna Instruments™ HI11310
Bara null kvar
Specifikationer
Kontakttyper 3,5 mm domkraft
Korsning Ceramic Single, 15 till 20μ L/h
Material Glas
pH-intervall 0 till 13
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ pH-elektrod
Inkluderar No Matching Pin
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Cap 9.5 mm