Läs mer
Labcon™ Påfyllningsbara ställ för Eclipse™ Påfyllningstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16631963 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Håller:
Pipettspetsar (10 till 1250μ L)
Pipettspetsar (10 till 250μ L)
Pipettspetsar (100 till 1250μ L)
Pipettspetsar (1000 till 1250μ L)
Pipetttips (10μ L)
Färg:
Diverse
Kricka
Lila
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg
16631963 Pipettspetsar (1000 till 1250μ L) Lila
16641963 Pipettspetsar (100 till 1250μ L) Lila
16651963 Pipettspetsar (100 till 1250μ L) Diverse
16661963 Pipettspetsar (10 till 250μ L) Lila
16671963 Pipettspetsar (10 till 1250μ L) Diverse
17567876 Pipetttips (10μ L) Kricka
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16631963 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 12779600069
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje ställ är utformat för att hålla en påfyllning med 96 spetsar.
  • Pipettställ
  • Påfyllningsbar
  • Med gångjärn och klart lock
  • För användning med Eclipse™ pipettspetspåfyllning
  • Rymmer en påfyllningsplattform med 96 spetsar
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lila
Håller Pipettspetsar (1000 till 1250μ L)
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Vätskehantering
Antal per förpackning 6/Pk.
Kvantitet 6 Ställ/Pk., 8 Pk./Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Påfyllningsbar