Läs mer
Labcon™ Påfyllningsbara ställ för Eclipse™ Påfyllningstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194067 Handla allt Labcon Produkter
Håller:
Pipettspetsar (10 till 1250μ L)
Pipettspetsar (10 till 250μ L)
Pipettspetsar (100 till 1250μ L)
Pipettspetsar (1000 till 1250μ L)
Pipetttips (10μ L)
Färg:
Diverse
Kricka
Lila
Produktkod. 16631963
Brand: Labcon™ 12779600069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje ställ är utformat för att hålla en påfyllning med 96 spetsar.
  • Pipettställ
  • Påfyllningsbar
  • Med gångjärn och klart lock
  • För användning med Eclipse™ pipettspetspåfyllning
  • Rymmer en påfyllningsplattform med 96 spetsar
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Produkttyp Påfyllningsbar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lila
Håller Pipettspetsar (1000 till 1250μ L)
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Vätskehantering
Antal per förpackning 6/Pk.
Kvantitet 6 Ställ/Pk., 8 Pk./Cs.