Läs mer
Labcon Påfyllningsbara ställ för Labcon Tips
Produktkod. 16621963 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Håller:
Tips (10 till 1250 μL)
Tips (Labcon 10 μl)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
16621963 Tips (10 till 1250 μL)
16681963 Tips (Labcon 10 μl)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16621963 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 12109600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 SEK
    284.22 SEK / Paket med 10
    Save 16.78 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med Eclipse™ pipettspetspåfyllning
  • Pipettställ
  • Påfyllningsbar
  • Med gångjärn och klart lock
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Lila
Håller Tips (10 till 1250 μL)
Material Polypropen
Positioner Rymmer en påfyllningsplattform med 96 spetsar
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Vätskehantering
Förpackning 10 ställ / Pk./10 Pk. / fall
Kvantitet 10 ställ / st.
Frakt skick RT
Storlek 10-1250μ L tips
Produkttyp Töm påfyllningsställ med lock