Läs mer
Labcon Påfyllningsbara ställ för Labcon Tips
Handla allt Labcon Produkter
Håller:
Spetsar (Labcon 10 μl)
Tips (10 till 1250 μL)
Beskrivning
- Pipette tip rack
- Refillable
- With hinged clear lid
- Made in USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | Empty Refill Rack with Lid |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Purple |
| Håller | Spetsar (Labcon 10 μl) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | Holds one refill platform of 96 tips |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Liquid Handling |
| Förpackning | 12 racks / Pk./10 Pk. / case |
| Visa mer |