Läs mer
Labcon Påfyllningsbara ställ för Labcon Tips
Handla allt Labcon Produkter
Håller:
Spetsar (Labcon 10 μl)
Tips (10 till 1250 μL)
Beskrivning
- Pipettställ
- Påfyllningsbar
- Med gångjärn och klart lock
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | Töm påfyllningsställ med lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lila |
| Håller | Tips (10 till 1250 μL) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | Rymmer en påfyllningsplattform med 96 spetsar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Förpackning | 10 ställ / Pk./10 Pk. / fall |
| Visa mer |