Läs mer
Brady™ Reflective Labels (B-584)
Produktkod. 11894315
Färg:
Gult
Orange
Vitt
Bredd (metrisk):
2,54 cm
5,08 cm
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11894315
Brand: Brady™ 104303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Labeling in low light conditions. Brady Reflective Labels (B-584) are for use with BMP71 printer.
  • Reflective tape for use in dark area
  • Available in yellow, orange and silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Class 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Beskrivning Suggested ribbon series: R6000
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Gult
Avsluta Gloss
Material Reflective Tape (B-584)
Produkttyp Reflective Tape
För användning med (applikation) Pedestal Identification
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Tjocklek (engelska) 0.0055 in.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Längd (engelska) 75 ft.
Längd (metrisk) 22.8 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2,54 cm