Läs mer
Brady™ Reflective Labels (B-584)
Färg:
Gult
Orange
Vitt
Bredd (metrisk):
2,54 cm
5,08 cm
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reflective tape for use in dark area
- Available in yellow, orange and silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Class 1 (Fed. Spec. L-S-300) |
| Beskrivning | Suggested ribbon series: R6000 |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Reflective Tape (B-584) |
| Produkttyp | Reflective Tape |
| För användning med (applikation) | Pedestal Identification |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |