Läs mer
Brady™ Reflective Tape Retro-Reflective Tape
Längd (metrisk):
10 m
15 m
Bredd (metrisk):
25 mm
50 mm
Färg:
Gult
Orange
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Class 1, Fed. Spec. L-S–300 |
| Beskrivning | HandiMark Retro-Reflective Tape |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Orange |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Reflective Tape |
| Produkttyp | Retro-Reflective Tape |
| För användning med (applikation) | Outdoor pole and pedestal identification and indoor long distance scanning of racks and shelves where high visibility is critical. |
| För användning med (utrustning) | HandiMark |
| Glans | 100 Gardner Units |
| Visa mer |