Beskrivning
- Boost hygiene levels in work space with easy to clean design
- Suitable for tough environments and small spaces, centrefeed dispenser is robust yet compact
- Reduce cross-contamination
- Avoid the hassle of running out of paper with run out indicator
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Single Wipe Dispenser |
| Färg | White |
| Längd (engelska) | 7.322 in. |
| Längd (metrisk) | 186 mm |
| Bredd (engelska) | 7.952 in. |
| Bredd (metrisk) | 202 mm |
| Höjd (engelska) | 13.4 in. |
| Höjd (metrisk) | 342 mm |
| Håller | Wipes |
| Material | ABS |
| Visa mer |