Beskrivning
- Minska konsumtionen med upp till 37 % med enkel-arks dosering, vilket gör det enkelt att utföra enhandsuppgifter.
- Förbättra hygienen med vår Food Contact Approved-rulle – du rör bara det du tar.
- Ingen långvarig underhållstid, tack vare borttagning av SmartCore-kärnan™ – snabb och enkel påfyllning frigör tid.
- Undvik att använda flera rullar med vårt mångsidiga torkningspapper som är starkt och absorberande.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 73.27 yd. |
| Längd (metrisk) | 67 m |
| Bredd (engelska) | 7,64 tum |
| Bredd (metrisk) | 19.4 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | EU Ecolabel, FSC Chain of Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC Återvunnen kredit |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 9/Cs. |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |