Läs mer
Beschreibung
- Minska konsumtionen med upp till 37 % med vår smarta enkel-arks centerfeed-dispenser.
- Spara tid och energi – borttagningen av SmartCore-kärnan™ gör påfyllningen snabb och enkel.
- Att torka upp spill och smuts är enkelt med detta mycket absorberande torkpapper.
- Torka händerna mer effektivt och skapa mindre avfall med vårt mjuka och starka Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 164.92 yd. |
| Längd (metrisk) | 150.8 m |
| Bredd (engelska) | 7,64 tum |
| Bredd (metrisk) | 19.4 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain of Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Färg | Blått |
| Lager | 2-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EU-ekomärkning, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain of Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?