Läs mer
Tork Reflextorkningspapper Plus M4
Produktkod. 30243777 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30243777 Vitt
30243694 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30243777 Supplier Tork Supplier No. 473472
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Den 2-lagers multipurpose Tork Reflex Wiping Paper Plus är idealisk för att torka upp vätskor och torka för hand. Detta papper kan användas i antingen Tork Reflex enkel-arks centermatningsautomat, som passar ditt teams arbetsflöde, minskar förbrukningen och minimerar risken för korskontaminering.
  • Minska konsumtionen med upp till 37 % med vår smarta enkel-arks centerfeed-dispenser.
  • Spara tid och energi – borttagningen av SmartCore-kärnan™ gör påfyllningen snabb och enkel.
  • Att torka upp spill och smuts är enkelt med detta mycket absorberande torkpapper.
  • Torka händerna mer effektivt och skapa mindre avfall med vårt mjuka och starka Tork Reflex Wiping Paper Plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 164.92 yd.
Längd (metrisk) 150.8 m
Bredd (engelska) 7,64 tum
Bredd (metrisk) 19.4 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad EU-ekomärkning, FSC MIX-kredit, FSC förvaringskedja, BRC-IOP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Färg Vitt
Lager 2-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU-ekomärkning, FSC MIX-kredit, FSC förvaringskedja, BRC-IOP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001