Beskrivning
- Minska konsumtionen med upp till 37 % med vår smarta enkel-arks centerfeed-dispenser.
- Spara tid och energi – borttagningen av SmartCore-kärnan™ gör påfyllningen snabb och enkel.
- Att torka upp spill och smuts är enkelt med detta mycket absorberande torkpapper.
- Torka händerna mer effektivt och skapa mindre avfall med vårt mjuka och starka Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 164.92 yd. |
| Längd (metrisk) | 150.8 m |
| Bredd (engelska) | 7,64 tum |
| Bredd (metrisk) | 19.4 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain of Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Färg | Blått |
| Lager | 2-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EU-ekomärkning, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain of Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |