Läs mer
Abeba™ Reflexor™ 5710 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Smidigt läder
- Svart
- Halkskydd PU yttersula
- 2 utbytbara Reflexor™ innersulor (artikelnr 3566/ 3570)
- Antistatisk
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- Vristområde med snörning
- Handsydd söm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
| Färg | Svart |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 5710 |