Läs mer
Omformulerad organohalid bekämpningsmedelsblandning, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Atrazin | 1912-24-9 | 1250 μg/ml |
| Simazine | 122-34-9 | 1250 μg/ml |
| Alaklor | 15972-60-8 | 50 μg/ml |
| Metoxiklor | 72-43-5 | 25 μg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 5 μg/ml |
| alfa-klordan | 5103-71-9 | 5 μg/ml |
| cis-nonaklor | 5103-73-1 | 5 μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 5 μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 5 μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 5 μg/ml |
| gamma-klordan | 5103-74-2 | 5 μg/ml |
| heptaklor | 76-44-8 | 5 μg/ml |
| Heptaklorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 5 μg/ml |
| Hexaklorbensen | 118-74-1 | 5 μg/ml |
| Hexaklorcyklopentadien | 77-47-4 | 5 μg/ml |
| trans-nonaklor | 39765-80-5 | 5 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reformulated Organohalide Pesticides Mix |
| Namnnotering | USEPA Method 505 |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 505 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- Reformulated Organohalide Pesticides Mix
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetone, atrazine, simazine
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning