Läs mer
Brytningsindex 1,343253 ekvivalent, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Specifikationer
Specifikationer
Förpackning | 15mL |
Kvantitet | 15 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
4 resultat hittades
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
---|---|---|---|
RIBS5023B1 | Analyscertifikat | 25/07/2023 | RIBS50S |
RIBS5022J1 | Analyscertifikat | 10/01/2023 | RIBS50S |
RIBS5022D1 | Analyscertifikat | 19/07/2022 | RIBS50S |
RIBS5021L1 | Analyscertifikat | 05/04/2022 | RIBS50S |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brytningsindex 1,343253 ekvivalent, Reagecon™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering