Läs mer
Brytningsindex Standard (stabiliserad sackaros) 1,39986 nD-enheter vid 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13494066 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13494066 15 mL 15ml
1 options
Produktkod. 13494066 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RIBS40S
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högkvalitativ, utökad hållbarhetsstandard för användning som kalibrerande/analytiskt kontrollmaterial för bestämning av brytningsindex.
  • Reagecon håller ISO 17025 ackreditering för testning av brytningsindex (Brix-standarder) med refraktometri (INAB Ref: 264T).
  • Denna produkt har en mätosäkerhet av± 0,00014 nD-enheter.
  • Den är stabil i ett år, antingen öppen eller oöppnad och presenteras i en praktisk 15 ml droppflaska.
  • Produkten framställs gravimetriskt på vikt/viktbasis.
  • Både löst ämne och lösningsmedel vägs på en våg kalibrerad med OIML spårbara vikter.
  • Reagecon håller ISO 17025 Ackreditering för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C).
  • Det resulterande balanscertifikatet för kalibrering utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • Hög noggrannhet (± 0,000158 nD-enheter)
  • Testad med en toppmodern refraktometer
  • Testad med en ISO 17025 ackrediterad testmetod
Specifikationer
Typ Vätskerefraktometer
Beskrivning 1,39986 nD vid 20 °C (± 0,00014)
Noggrannhet ±0,00014 nD-enheter
För användning med (applikation) Kalibrering av refraktometrar
Kvantitet 15 mL