Läs mer
Reichert Refractix Universal Digital Refractometer
Produktkod. 18026731
Change view
Brytningsindex:
1,3300 till 1,5600
Produktkod. Brytningsindex
18026731 1,3300 till 1,5600
1 options
Produktkod. 18026731 Leverantör Reichert Leverantörsnummer 13910000
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-01-2027
Refractix är en innovativ och genomtänkt designad bärbar refraktometer som trotsar klassificeringen och kan användas som en bänkskiva av laboratoriekvalitet lika enkelt som en avancerad, robust handdator på språng.
  • Vänligt, intuitivt användargränssnitt för enkel installation och mätningar
  • Lätt att använda med både en stor 2,8-tums pekskärm i färg och fysiska knappar
  • 250 mätvågskapacitet med 50 förladdade vågar: snabbt ändra skalor och markera favoriter för enkel åtkomst
  • Högupplöst linjär bildsensor med 1 500 CCD-element som ger noggrannhet och precision hos en bänkrefraktometer designad i en prisvärd, kompakt och bärbar plattform
  • Safirprisma som är 4 gånger hårdare än glasprismor och brunn i rostfritt stål för större hållbarhet
  • Skapa anpassade produktnamn och tilldela kvalitetskontrollgränser för enkel utvärdering
  • Elektronisk dataöverföring till Windows-enheter via USB-C eller Bluetooth med RefractixSync, vilket möjliggör överföring av realtidsmätningar eller ladda ner mätdataloggen
  • Lagra upp till 5 000 poster för att spåra mätningar över tid och identifiera trender
  • Temperaturstabilitet/jämviktsdetektering säkerställer mätnoggrannhet, varning om temperaturen ändras för snabbt
  • Kör med hjälp av AC ström eller inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri när du är på språng, för maximal flexibilitet
  • Designad, konstruerad och monterad i USA
Specifikationer:
  • Brix-mätområde: 0,00 till 100,00 Brix
  • Brix noggrannhet: +/- 0,05
  • Brix Precision: 0,05
Specifikationer
Typ Bärbar refraktometer
Skalområde 1,3300 till 1,5600 nD (0,00 – 100,00 g/100 g Brix)
Brytningsindex 1,3300 till 1,5600
Beskrivning Portabel kompakt för bänkskiva eller handhållen
Modell Refractix
Provtyp Vätskor, slam, pasta
Provvolym ∼1μ L
Kalibrering Vatten noll
Noggrannhet ±0,0001 nD (±  0,05 g/100 g Brix)
Repeterbarhet 0,0001 (brytningsindex)
Visa 2,8 tum Färgpekskärm
Skaltyp Brytningsindex
Mätningstid 2 till 3 sek.
Typ av belysning 589 nm LED-belysning
Gränssnitt USB-C och Bluetooth
För användning med (applikation) Mät brytningsindex, Brix, koncentration och anpassade mätskalor
Inkluderar USB-C-kabel och strömförsörjning/laddare
IP-betyg IP65
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 8,8 uns
Vikt (metrisk) 249.5 g
Mått (L x B x H) 7 x 2,9 x 1,7 tum.
Höjd (metrisk) 4.2 cm
Längd (metrisk) 17.6 cm
Bredd (metrisk) 7.3 cm
Omgivningstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 40 °C
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Garanti 2 år