Läs mer
Bellingham Stanley™ Eclipse professionell optisk handhållen refraktometer
Beskrivning
- Sortiment: frostskyddsmedel -% etylenglykol 0 till 60; %Propylen Glocol 0 till 60
- Enkel nolljustering med lås
- Skuggat synfält för distinktion
- Hög precision, tydlig skala
- Prisma som är lätt att rengöra
- Unikt prov“ dribbla” särdrag
- Låg vikt
- Antirullningsstöd
- Push-on prisma klaff
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Handhållen refraktometer |
| Skalområde | 0 till 60 Brix |
| Ökar | 2.5 |
| Skaltyp | Frostskyddsmedel -% volymkoncentration, etylenglykol och propylenglykol |
| För användning med (applikation) | Mätning av värmeöverföringsvätskor i luftkonditioneringsanläggningar, värmeväxlare, pastörisatorer och vätskebaserade radiatorsystem, lastning av kylsystem från biltillverkare och mer |
| Inkluderar | Kalibreringsintyg, skumväska och bruksanvisning |