Läs mer
Cole-Parmer™ Kylmedelsförpackning Phase Change Gel
Produktkod. 12368717 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
16,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
12368717 16,5 cm Paket med 12
1 options
Produktkod. 12368717 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0634782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 SEK
    505.89 SEK / Paket med 12
    Save 76.11 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Köldmediepaket med högteknologisk fasförändringsformel är idealiska för produkter som kräver en exakt, jämn temperatur. Cole-Parmer™ Kylmedelsförpackning Fasbyte Gelmaterial återgår till geltillstånd när det tinas.
  • Tillverkad med en laminerad, metalliserad film utsida för att motstå punkteringar och ge en strålningsvärmebarriär
  • Giftfritt och återanvändbart
  • Fasbytesformel varar 15 % längre än standardgel
Specifikationer
Bredd (metrisk) Exteriör 16,5 cm
Längd (metrisk) Exteriör 19.1 cm
Storlek 24 oz.
Höjd (metrisk) Exteriör 2.5 cm
Vikt (metrisk) 680 g
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till Ambient
Material Phase Change Gel