Läs mer
Cole-Parmer™ Kylmedelsförpackning Phase Change Gel
Produktkod. 12378717 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C (30 °F)
-23 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
12378717 -23 °C Paket med 6
12348717 -1 °C (30 °F) Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12378717 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0634783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 SEK
    489.00 SEK / Paket med 6
    Save 113.00 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll känsliga material vid rätt temperatur. Återgår till geltillstånd vid upptining.
  • Formel för fasbyte varar 15 % längre än vanliga gelförpackningar
  • Fyra formuleringar från 32 till -10 °F (0 till -23 °C)
  • Giftfritt och återanvändbart
Specifikationer
Bredd (metrisk) Exteriör 19.7 cm
Längd (engelska) Exteriör 10,5 tum
Bredd (engelska) Exteriör 7,75 tum.
Längd (metrisk) Exteriör 26.7 cm
Höjd (engelska) Exteriör 1,18 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 3 cm
Vikt (engelska) 48 oz.
Vikt (metrisk) 1360 g
Kapacitet (metrisk) 1419.5 mL
Beskrivning Phase Change Cold Pack, Mjuk, -10F, 48 oz
Temperaturområde (metriskt) -23 °C
Mått (LxBxH) 26.7 x 19.7 x 3 cm