Läs mer
Techne™ Refrigerated Bath
Produktkod. 11543769
Modell:
RB-12A
RB-5A
Kapacitet (metrisk):
7 l
12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11543769
Brand: Techne™ 1221202
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Handles wide range of temperatures
  • Built-in refrigeration for efficient cooling
  • Robust stainless steel construction makes for easy cleaning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Kylkapacitet 20°C at 240W, 0°C at 240W, -10° C at 230W
Temperaturområde 35°C to 100°C
Funktioner Circulating bath with integrated refrigeration unit, Temperature range from -35°C to +100°C, Robust stainless-steel construction, Three models of refrigerated bath available: 7, 12, 22 liter,3 year warranty.
Modell RB-12A
Garanti 3 Years
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz