Läs mer
Thermo Scientific™ Arctic A45HC kylcirkulationspumpar
Produktkod. 17132284 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Controllertyp:
AC
SC
dator
Spänning:
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Spänning
17132284 SC 230 V
17142284 AC 230 V
17152284 dator 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17132284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1545401HC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Kylbadscirkulatorer har ett robust kylsystem som säkerställer att prover och applikationer kan kylas snabbt, med en kylkapacitet på upp till 800 watt. Naturliga kolväten (HC) köldmedier med miljövänlig, låg global uppvärmningspotential (GWP) på utvalda modeller.
Thermo Scientific™ Arctic Series kylbadscirkulatorer erbjuder enastående kyleffekt, vidsträckta temperaturområden, kraftfulla kraft-/sugpumpar och sofistikerad digital styrteknik designad för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet av dina vätsketemperaturkontrollprocedurer. Reservoaren av rostfritt stål erbjuds i flera kapaciteter med en mängd olika reservoaröppningar och djupdimensioner för maximal tillämpningsflexibilitet.
  • Anpassningsbar lösning för att möta ’dagens och morgondagens behov
  • Omfattande urval av temperaturområden, pumpkapacitet och badvolymer med ledande garantitäckning
  • Ett urval av intuitiva displayer för att stödja din applikation och budget
  • En rad tillbehör och insatser för provsäkerhet och hantering
  • Robust tillförlitlighet även i de mest krävande applikationerna
  • Digital styrteknik för exakt temperaturkontroll och stabilitet
  • Robust, kraftfull pumpkapacitet för extern vätskecirkulation
  • Stor volym, korrosionsbeständig arbetsyta i rostfritt stål
  • Stöd för dig och miljön
  • Teknisk expertis och support till hands
  • Tjänsten tillhandahålls av dedikerade lokal-, depå- och tekniska supportteam
  • Hållbarhet i åtanke med vattenbesparing, energibesparingsalternativ och noll avfallstillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Stål, rostfritt
Controllertyp SC
Beskrivning Kylbad uppvärmd cirkulator
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certifikat och efterlevnad UL/CSA/IEC/EN
Kommunikationer RS232
Kylkapacitet 900 watt
Flödeshastighet Max 24
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde Max 200°
Visa Digital
Extern cirkulation Ja
Inkluderar 8 mm och 12 mm slangadaptrar för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd och arbetsområdesskydd
Max. Tryck 560/8.12
Max. Sugning 20 LPM
Modell A45
Produktlinje Kylt uppvärmt bad cirkulator
Kylmedel R290
Temperaturnoggrannhet +/- 0,5°
Garanti 3 år
Arbetsområde 7,9 x 6,8 x 7,2 tum.
Mått (D x B x H) 23,8 x 15,1 x 31 tum
Längd (engelska) 39 tum
Längd (engelska) Interiör 7.2 tum
Längd (metrisk) 99 cm
Bredd (metrisk) Interiör 184 cm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (engelska) Interiör 7,9 tum
Höjd (metrisk) interiör 200 cm
Djup (engelska) 39 tum
Depth (engelska) Interiör 7,9 tum
Djup (metriskt) 99 cm
Djup (metrisk) interiör 200 cm
Fraktvikt (engelska) 122 lbs.
Vikt (engelska) 150 lbs.
Vikt (metrisk) 68 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50,60 Hz