Läs mer
Thermo Scientific™ Arctic A45HC kylcirkulationspumpar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Controllertyp:
AC
SC
dator
Spänning:
230 V
Beskrivning
Thermo Scientific™ Arctic Series kylbadscirkulatorer erbjuder enastående kyleffekt, vidsträckta temperaturområden, kraftfulla kraft-/sugpumpar och sofistikerad digital styrteknik designad för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet av dina vätsketemperaturkontrollprocedurer. Reservoaren av rostfritt stål erbjuds i flera kapaciteter med en mängd olika reservoaröppningar och djupdimensioner för maximal tillämpningsflexibilitet.
- Anpassningsbar lösning för att möta ’dagens och morgondagens behov
- Omfattande urval av temperaturområden, pumpkapacitet och badvolymer med ledande garantitäckning
- Ett urval av intuitiva displayer för att stödja din applikation och budget
- En rad tillbehör och insatser för provsäkerhet och hantering
- Robust tillförlitlighet även i de mest krävande applikationerna
- Digital styrteknik för exakt temperaturkontroll och stabilitet
- Robust, kraftfull pumpkapacitet för extern vätskecirkulation
- Stor volym, korrosionsbeständig arbetsyta i rostfritt stål
- Stöd för dig och miljön
- Teknisk expertis och support till hands
- Tjänsten tillhandahålls av dedikerade lokal-, depå- och tekniska supportteam
- Hållbarhet i åtanke med vattenbesparing, energibesparingsalternativ och noll avfallstillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Stål, rostfritt |
| Controllertyp | dator |
| Beskrivning | Kylbad uppvärmd cirkulator |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Certifikat och efterlevnad | UL/CSA/IEC/EN |
| Kommunikationer | RS232 |
| Kylkapacitet | 900 watt |
| Flödeshastighet | Max 24 |
| Pumptyp | Kraftpump, sugpump |
| Temperaturområde | Max 200 °C |
| Visa mer |