Läs mer
Fisherbrand™ centrifuger GT2 Expertpaket
Produktkod. 17181925 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Rotor:
Ja
Kylt:
Ja
Nej
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rotor Kylt
17181925 Ja Nej
17171925 Ja Ja
17191925 Ja Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17181925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83720.00 SEK
    55070.33 SEK / Paket med 1
    Save 28649.67 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
GT2 Ventilerad centrifuger expertsats
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ centrifuger GT2 Expert Package är ett applikationsdrivet centrifugpaket för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
  • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kylt Nej
Inkluderar GT2R kylcentrifug, 4 x 400 ml rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar, 15 ml koniska adaptrar
Rotor Ja
Ventilerad Ja
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp centrifugerpaket