Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuger GT4 Expert cellkultur paket
Produktkod. 17141925 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 750 ml
4 x 1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
17141925 4 x 1000 ml
17161925 4 x 750 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17141925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ centrifuger GT4 Expert paket är ett applikationsdrivningt centrifugpaket för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Enkel att använda:
  • Exceptionell kapacitet att bearbeta 40x50 ml koniska delar i en körning, under bioinneslutningscertifierade lock
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
  • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 1000 ml
Max. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kylt Nej
Inkluderar centrifuger, 4 x 1 000 ml rotor, hållare, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar, 15 ml koniska adaptrar
Modell GT4 Expert cellkultur-paket, ventilerad
Rotor Ja
Ventilerad Ja
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Produkttyp Ventilerad centrifugcellkulturpaket GT4 Expert