Läs mer
Fisherbrand™ Centrifuger GT4 Expert cellkultur paket
Produktkod. 17161925 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 750 ml
4 x 1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet
17161925 4 x 750 ml
17141925 4 x 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17161925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112685.00 SEK
    100321.16 SEK / Paket med 1
    Save 12363.84 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slösa ingen tid med att hitta rätt artikelnummer för din applikation! Fisherbrand™ centrifuger GT4 Expert paket är ett applikationsdrivningt centrifugpaket för att säkerställa bekväm, snabb beställning av alla komponenter som krävs för att köra ett specifikt protokoll.
Enkel att använda:
  • Exceptionell kapacitet att bearbeta 40x50 ml koniska delar i en körning, under bioinneslutningscertifierade lock
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
  • Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
  • Systemet är ventilerat
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 750 ml
Max. RCF 25,830 x g
Produktlinje Fisherbrand
Kylt Nej
Inkluderar Centrifuger, 4 x 750 ml rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar, 15 ml koniska adaptrar
Modell GT4 Expert 3l cellkulturpaket (ventilerat)
Rotor Ja
Ventilerad Ja
Elektriska krav 50/60 Hz
Spänning 200/230 V
Produkttyp Ventilerad centrifug GT4 Expert 3L cellkulturpaket