Läs mer
Labconco™ Kallt CentriVap Bänkkoncentrator, 230 V, Schuko-kontakt och uttag
Produktkod. 10521505 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Volym (metrisk):
800 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10521505
Brand: Labconco™ 7310030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Unika instrument använder ett kylsystem och värmare för att uppnå vald börtemperatur från -4 till 100° C
  • Centrifugalkraft och vakuum koncentrerar snabbt flera små prover som RNA och proteiner
    • Mikroprocessorstyrda kyl- och värmesystem skyddar ömtåliga prover från värme under bearbetning
  • Programmering håller två temps och tider
  • Börvärden för första och andra temp och körtider väljs separat, kan ändras medan programmet pågår
  • PREHEAT/COOL-knappen aktiverar kylsystemet och värmaren för att nå börvärdestemperaturen
  • Lagrar upp till nio användardefinierade program
  • Välj avtagbart akryllock eller lösningsmedelsbeständigt glaslock, alla med stor fenolfri lockpackning
  • Använd centrifugalkraft, vakuum och värme
  • Borstad, rostfritt stål och glaciärvit, epoxibelagd stålexteriör med blå accenter
  • 300 W värmare ökar temperaturen i steg om en grad upp till 100° C
  • Quick-Start Enknappsstart för att samtidigt aktivera rotor, värmare, timer och vakuumpump
  • Borstlös motor snurrar upp till 1725 rpm
  • Quick-Stop systemet stoppar vakuumpumpen, öppnar ventilen och stoppar rotorn
  • Automatisk vakuumutlösningsventil
  • Lockspärr med säkerhetssensorer
  • Lättläst LCD-display
  • Separata värme- och körtider, vardera från 1 till 999 min.
  • Ljudlarm signalerar avslutad börvärdeskörtid
  • Eluttag möjliggör anslutning av tillbehörsvakuumpump
  • Vakuumpumpen har snabbkoppling för anslutning av vakuummätare
  • 12 tum dia. kammaren rymmer många olika rotorer, inklusive mikrotiterplattor för 96-brunnars plattor
  • Stängda mått (B x D x H): 37,3 x 49 x 29,6 cm (14,7 x 19,3 x 11,7 tum)
Specifikationer
Certifikat EEC
Elektrisk klassificering 230 V
Frekvens 50 Hz
Håller Rotorer
Fraktvikt (engelska) 108 lb.
Fraktvikt (metrisk) 49 kg
Typ CentriVap kyld bänkkoncentrator
Spänning 230 V
Volym (metrisk) 800 ml
Temperaturområde (metriskt) -4 °C till 100 °C
Kammarmaterial Pulverbelagd aluminium
Amperage 8 A
Längd (engelska) 21,7 tum
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Höjd (metrisk) 42.2 cm
Längd (metrisk) 55.1 cm
Material Stål och aluminium
Hastighet 1725 rpm
Pluggtyp Schuko
Mått (L x B x H) 55.1 x 36.3 x 42.2 cm