Läs mer
Labconco Kyld CentriVap Pro med glaslock, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30533426 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kammarmaterial:
Epoxibelagd aluminium
PTFE-belagd aluminium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kammarmaterial
30533426 Epoxibelagd aluminium
30533437 PTFE-belagd aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533426 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 8521190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylda CentriVap™ Pro Vacuum Koncentratorer koncentrerar snabbt värmekänsliga prover med hjälp av centrifugalkraft, vakuum och kontrollerad temperatur.
  • Bearbeta flera prover såsom RNA och proteiner med kontrollerad centrifugalkraft, vakuum och temperatur samtidigt som stabiliteten bibehålls.
  • CentriVap Pro är den enda tillgängliga koncentratorn som kombinerar ett kylsystem som kyler ner till -10 °C med en värmare som värms upp till +100 °C för att nå användardefinierade temperaturer.
  • Minska ditt laboratoriums miljöpåverkan med låg global uppvärmningspotential (GWP), miljövänlig naturgaskylmedel.
  • Tryck, temperatur, rotorhastighet och drifttid kan enkelt ställas in med ett tryck på några knappar och lagras i metodmenyn. Användaren kan också ändra alla körningsparametrar medan programmet pågår.
  • Den stora kammaren rymmer en mängd olika rotorer, inklusive ett urval som kan staplas dubbelt för ökad kapacitet upp till 312 provrör eller 6 mikrotiterplattor per körning.
  • En komplett uppsättning avancerade smarta funktioner ger dig full kontroll över dina samples. Anpassa körparametrar, registrera och ladda ner exempeldata, sätt upp automatiska enhetsvarningar genom
  • Ethernet, och konfigurera enhetsinställningar på en integrerad 5-tums kabel. Fullfärgad pekskärm.
  • Bearbeta säkert 0,1 till 1 % TFA, saltsyra, ättiksyra, vätebromsyra, ammoniumhydroxid och natriumhydroxid.
  • Inbyggd metodmeny för bearbetning av vanliga laboratorieprovtyper. Inkluderar metoder för småskalig lyofilisering och vakuumuttorkning.
  • Valfritt PTFE-belagd kammare, syrabeständiga lager och en Hastelloy axel ger ökad surhetsbeständighet.
Specifikationer
Kammarmaterial Epoxibelagd aluminium
Modell CentriVap
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +100 °C
Volym (metrisk) Upp till 50 ml
Inkluderar Glaslock
Kylt Ja
Typ Vakuumkoncentrator
Spänning 230 V