Läs mer
Labconco Kyld CentriVap Pro med glaslock, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- Bearbeta flera prover såsom RNA och proteiner med kontrollerad centrifugalkraft, vakuum och temperatur samtidigt som stabiliteten bibehålls.
- CentriVap Pro är den enda tillgängliga koncentratorn som kombinerar ett kylsystem som kyler ner till -10 °C med en värmare som värms upp till +100 °C för att nå användardefinierade temperaturer.
- Minska ditt laboratoriums miljöpåverkan med låg global uppvärmningspotential (GWP), miljövänlig naturgaskylmedel.
- Tryck, temperatur, rotorhastighet och drifttid kan enkelt ställas in med ett tryck på några knappar och lagras i metodmenyn. Användaren kan också ändra alla körningsparametrar medan programmet pågår.
- Den stora kammaren rymmer en mängd olika rotorer, inklusive ett urval som kan staplas dubbelt för ökad kapacitet upp till 312 provrör eller 6 mikrotiterplattor per körning.
- En komplett uppsättning avancerade smarta funktioner ger dig full kontroll över dina samples. Anpassa körparametrar, registrera och ladda ner exempeldata, sätt upp automatiska enhetsvarningar genom
- Ethernet, och konfigurera enhetsinställningar på en integrerad 5-tums kabel. Fullfärgad pekskärm.
- Bearbeta säkert 0,1 till 1 % TFA, saltsyra, ättiksyra, vätebromsyra, ammoniumhydroxid och natriumhydroxid.
- Inbyggd metodmeny för bearbetning av vanliga laboratorieprovtyper. Inkluderar metoder för småskalig lyofilisering och vakuumuttorkning.
- Valfritt PTFE-belagd kammare, syrabeständiga lager och en Hastelloy axel ger ökad surhetsbeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | PTFE-belagd aluminium |
| Modell | CentriVap |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +100 °C |
| Volym (metrisk) | Upp till 50 ml |
| Inkluderar | Glaslock |
| Kylt | Ja |
| Spänning | 230 V |
| Produkttyp | Vakuumkoncentrator |