Läs mer
Julabo™ CORIO™ Kyl-/värmecirkulator, CD-600F
Produktkod. 15440592
Change view
Mått (L x B x H):
47 x 33 x 69 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15440592 47 x 33 x 69 cm Varje
1 options
Produktkod. 15440592 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9012704
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lämplig för interna och externa applikationer
  • Modell för interna och externa applikationer
  • Ljusstark, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel pumpbyte (intern och extern cirkulation)
  • Externa pumpanslutningar (M16x1)
  • USB förbindelse
  • Utrymmesbesparande kylslingadesign ger mer användbart utrymme i badkaret
  • Badlock och dräneringsventil ingår
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Kylenhet utan sidoventiler
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
Applikationer:
Idealisk för temperaturkontroll av prover i ett cirkulationsbad eller för temperaturkontroll av en extern applikation, till exempel: mätceller, refraktometrar, polarimetrar, fotometrar, viskosimeter, fermentorer, elektroforeskammare, kromatografikolonner, rotationsindunstare, reometrar med mera.
Specifikationer
Beskrivning Köldmedium: R404A
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde -35 °C till +150 °C
Typ Kyld - Värmecirkulator
Värmekapacitet 2 kW
Modell CORIO CD-600F
Temperaturstabilitet ± 0,03 °C
Mått (L x B x H) 47 x 33 x 69 cm
Vikt (metrisk) 36 kg