Läs mer
Grant Instruments™ Kylda nedsänkningskylare
Produktkod. 11466487
Change view
Temperaturområde:
-15 °C till +40 °C
0 °C till 40 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Förpackningsstorlek
11466487 0 °C till 40 °C Varje
11476487 -15 °C till +40 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466487 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer C1GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32350.00 SEK
    28818.84 SEK / Paket med 1
    Save 3531.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kylda doppskylare består av en kylslinga som är ansluten till en kylenhet med ett flexibelt rör. Extrahera värme kontinuerligt, med badets kontrollenhet som styr temperaturen.
  • C1GR 0 °C till 40 °C
  • Kylslingan kan sänkas kontinuerligt i vätskor upp till 100 C °med kylaren avstängd och kan användas för att kyla ner vätska från 100 C men °den är inte konstruerad för kontinuerlig drift över 40 °C.
  • C2GR: -15 °C till 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 460 x 305 x 225 mm (D x W x H)
Kylkapacitet 350w vid 20 °C, 110w vid 0 °C
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Längd (metrisk) slang 925 mm
Elektriska krav 120/230 V
Spänning 120/230 V