Description
Kylda inkubatorer är avgörande för att upprätthålla precisa lågtemperatreförhållanden som är nödvändiga för tillväxt och bevarande av prover.
Thermo Scientific™ Kylda inkubatorer, med ett temperaturområde från 4 °C till 60 °C, använder robust kompressorkylning för att säkerställa en kontrollerad temperaturmiljö och finns i flera storlekar för att passa dina applikationsbehov.
- Temperaturområde 4 °C till 60 °C
- Temperaturstabilitet och enhetlighet för de flesta tillämpningar
- Den miljövänliga kolvätebrytaren, R290, har ett globalt uppvärmningspotentialindex (GWP) på 3, vilket minimerar kylsystemets miljöpåverkan
- 7 tum Pekskärm för dataexport, larmhistorik, driftstatus och realtidstemperaturkurva
- Belagd skåpinteri och justerbara hyllor gör rengöringen enkel, med flexibel och korrosivtålig funktion
- USB Dataexport
- Temperatursensor öppen/kortslutningslarm, dörröppningslarm, standby eller automatisk omstart efter strömavbrott
- Högtemperaturavstängning och lågtemperaturlarm
- Möjlighet att programmera och lagra upp till 40 program, med 99 segment vardera i användargränssnittet
- Trenivååtkomstkontroll för att undvika icke-auktoriserad drift
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 670 l |
| Kammarmaterial | Krutbelagt kallvalsat stål |
| CO2-sensorteknik | Ingen sensor |
| Typ av konvektion | Tvingad |
| Belysning | Ja |
| Material | Kolstål, målat |
| Antal hyllor | 4 |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 60 °C |
| Show More |