Läs mer
Thermo Scientific™ Kylda inkubatorer med 4 °C till 60 °C
Produktkod. 30280823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 l
250 l
420 l
670 l
Mått (L x B x H):
790 x 820 x 1690 mm
700 x 640 x 1215 cm
700 x 640 x 1615 cm
940 x 820 x 1990 cm
Antal hyllor:
2
3
4
Spänning:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Antal hyllor Spänning
30280823 150 l 700 x 640 x 1215 cm 2 230 V
30280822 250 l 700 x 640 x 1615 cm 3 230 V
30280820 670 l 940 x 820 x 1990 cm 4 230 V
30280821 420 l 790 x 820 x 1690 mm 3 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30280823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TFSRI150230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63181.13 SEK
    48201.09 SEK / Paket med 1
    Save 14980.04 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kylda inkubatorer är avgörande för att upprätthålla precisa lågtemperatreförhållanden som är nödvändiga för tillväxt och bevarande av prover.
Thermo Scientific™ Kylda inkubatorer, med ett temperaturområde från 4 °C till 60 °C, använder robust kompressorkylning för att säkerställa en kontrollerad temperaturmiljö och finns i flera storlekar för att passa dina applikationsbehov.
  • Temperaturområde 4 °C till 60 °C
  • Temperaturstabilitet och enhetlighet för de flesta tillämpningar
  • Den miljövänliga kolvätebrytaren, R290, har ett globalt uppvärmningspotentialindex (GWP) på 3, vilket minimerar kylsystemets miljöpåverkan
  • 7 tum Pekskärm för dataexport, larmhistorik, driftstatus och realtidstemperaturkurva
  • Belagd skåpinteri och justerbara hyllor gör rengöringen enkel, med flexibel och korrosivtålig funktion
  • USB Dataexport
  • Temperatursensor öppen/kortslutningslarm, dörröppningslarm, standby eller automatisk omstart efter strömavbrott
  • Högtemperaturavstängning och lågtemperaturlarm
  • Möjlighet att programmera och lagra upp till 40 program, med 99 segment vardera i användargränssnittet
  • Trenivååtkomstkontroll för att undvika icke-auktoriserad drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 150 l
Kammarmaterial Krutbelagt kallvalsat stål
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Typ av konvektion Tvingad
Belysning Ja
Material Kolstål, målat
Antal hyllor 2
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Typ Kylinkubatorer
Modell TFS RI 150
Kylmedel R290
Temperaturstabilitet 0,1 °C vid 37 °C
Temperaturenhetlighet 0,7 °C vid 37 °C
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 450 x 615 cm
Mått (L x B x H) 700 x 640 x 1215 cm
Spänning 230 V