Läs mer
Scientific Industries SI™ Kyld Shaker Inkubator, 230V EU
Produktkod. 10147731 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
4 °C till 75 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10147731 4 °C till 75 °C Varje
1 options
Produktkod. 10147731 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78503.25 SEK
    69747.84 SEK / Paket med 1
    Save 8755.41 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Multifunktionell inkuberad kylshaker med temperaturområde från 4 till 75 grader Celsius.
  • Enviro-Genie är ett kylskåp/inkubator/rotator/vippa/omrörare för studier av mikroorganismer och vävnadscelltillväxt under strikt kontrollerade temperatur- och omrörningsförhållanden.
  • Designad för att ge säkerheten med exakt temperaturkontroll och enhetlighet för krävande inkubations-/kylapplikationer utan att ta upp mycket utrymme.
  • Levereras med magnetisk plattform; en klämplatta vardera för 10 –13 mm, 15 –17 mm, –28 30 mm rör; fyra monteringsremsor för påsar; halkfri bricka; stapelbart trådställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 35 rpm
Elektriska krav 230 V, EU-kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 75 °C
Amperage 2,5 A
Håller 24 L
Produkttyp Kyld skakningsinkubator
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 19,5 tum
Depth (engelska) Interiör 10 tum
Djup (metriskt) 495 mm
Djup (metrisk) interiör 254 mm
Mått (LxB) Plattform 8 x 14 tum.
Mått (L x B x H) 19,5 x 24,5 x 14,5 tum.
Höjd (engelska) 14,5 tum
Höjd (metrisk)  368 mm
Längd (engelska) 24,5 tum
Längd (engelska) Interiör 14,25 tum
Längd (metrisk) 622 mm
Längd (metrisk) Interiör 362 mm
Längd (metrisk) plattform 340 mm
Bredd (engelska) 19,5 tum
Bredd (engelska) Plattform 8 tum
Bredd (metrisk) 495 mm
Bredd (metrisk) Interiör 254 mm
Bredd (metrisk) Plattform 200 mm
Fraktvikt (engelska) 90 lb.
Fraktvikt (metrisk) 41 kg
Vikt (engelska) 80 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Noggrannhet ±0,2 °C
Beskrivning Multifunktionell inkuberad kylshaker
Modell Enviro-Genie, 230V EU-kontakt
Visa Klar LED
För användning med (applikation) Enviro-Genie är ett kylskåp / inkubator / rotator / vipp / omrörare för studier av mikroorganismer och vävnadscelltillväxt under strikt kontrollerade temperatur- och omrörningsförhållanden.
För användning med (utrustning) Rymmer nästan vilken behållare som helst i alla vinklar. Expansionssatser finns för ökad kapacitet och olika behållare.
Inkluderar 1 klämplatta vardera för 10-13 mm, 15- 17 mm, 28-30 mm rör, 4 påsmonteringsremsor, halkfri bricka, hylla, 2 integrerade magnetomrörare
Plattform stil Magnetisk
Timerintervall Programmerbar till 99 timmar
Garanti och serviceerbjudande 2 år