Läs mer
Grant Instruments™ Grant R Series Kylaggregat
Produktkod. 11486447
Change view
Djup (metrisk) interiör:
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metrisk) interiör Förpackningsstorlek
11486447 490 mm Varje
1 options
Produktkod. 11486447 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer R4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90835.00 SEK
    80919.05 SEK / Paket med 1
    Save 9915.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Grant R4 och R5 kylcirkulatorer ger en källa till precisionskylning för de flesta lågtemperaturapplikationer. Lämplig för användning i både öppen och sluten cirkulation (dvs. fjärrkärl, öppen eller stängd). Modellerna inkluderar en avtappningskran och ett relä för att styra kylning på/av.
  • Val av två baskylaggregat och fyra uppvärmda cirkulatorer, temperaturområde -47 ºC till 100 ºC (modellberoende)
  • Stabilitet: Upp till± 0,01 ºC
  • Ingen spillventil framdränering
  • Säker - vattenfrysskyddstermostat och 27 bar högtrycksvakt
  • 3 förinställda program
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Temperaturområde -30 °C till +100 °C
Bredd (metrisk) 390 mm
Höjd (metrisk) 530 mm
Djup (metrisk) interiör 490 mm
Spänning 120/230 V