Läs mer
Reg1A Antibody (431202), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18606523 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18606523 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18606523 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4937F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7143.73 SEK
    6086.85 SEK / 0.1ml
    Save 1056.88 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
Reg1A Monoclonal specifically detects Reg1A in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Reg1A
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 431202
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias ICRF, Islet cells regeneration factor, Islet of Langerhans regenerating protein, lithostathine-1-alpha, P19, pancreatic stone protein, secretory, Pancreatic thread protein, protein-X, PSP, PSPS, PSPS1, PTP, REG, REG-1-alpha, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, Regenerating protein I alpha
Värd art Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant human Reg1A, Gln23-Asn166, Accession # P05451
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5967
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus