Läs mer
Reg4 Antibody (244), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18653361 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18653361 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18653361 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289832APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Reg4 Monoclonal antibody specifically detects Reg4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Reg4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 244
Konjugera APC
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias Gastrointestinal secretory protein, GISPREG-4, Reg IV, regenerating gene type IV, regenerating islet-derived family, member 4, regenerating islet-derived protein 4, Regenerating islet-derived protein IV, REG-IV, RELPREG-like protein
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Reg4 (Accession#: NP_001152824.1; Met 1-Pro 158).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83998
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG