Läs mer
Regadenoson, Mikromol
Produktkod. 30463140
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30463140 250 mg
1 options
Produktkod. 30463140 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3772.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Regadenoson, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Regadenoson
CAS 313348-27-5
Analyt- eller komponentnamn Regadenoson
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H18 N8 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT 3146, Lexiscan, Regadenoson
InChI formel InChI=1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CNC(=O)c1cnn(c1)c2nc(N)c3ncn([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c3n2
IUPAC-namn 1-[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-2-yl]-N-methylpyrazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 390.35
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 390.14 g/mol