Läs mer
WTW™ Regenereringsset för WTW™ Syresensorer CellOx 325, TA 197 Oxi , ConOx
Produktkod. 10245681
Change view
För användning med (utrustning):
Sensor CellOx 325 ConOx, TA 197 Oxi och MPP 350
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10245681 Sensor CellOx 325 ConOx, TA 197 Oxi och MPP 350 Varje
1 options
Produktkod. 10245681 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 202706
I lager
Membrantäckta galvaniska syresensorer för mätning i vatten och vattenlösningar.
  • Regenereringsset för WTW™ Syresensorer CellOx 325, TA 197 Oxi , ConOx
  • Membrantäckta galvaniska syresensorer för mätning i vatten och vattenhaltiga lösningar - lite underhåll och ingen polarisationstid krävs
  • För omedelbar mätning
  • Enkel luftkalibrering med vattenångad mättad luft i kalibreringskärlet
  • Användarvänlig och lång drifttid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Regenereringsset
Inkluderar Elektrolyt, rengöringslösning, 3 utbytbara huvuden foliemembran och slipning
För användning med (utrustning) Sensor CellOx 325 ConOx, TA 197 Oxi och MPP 350