Läs mer
Lonza™ REGM™ Njurepitelcelltillväxtmedium SingleQuots™ Utrustning
Produktkod. 11665490
:
hEGF: 0,5 ml, insulin: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, FBS: 2,5 ml, transferrin: 0,5 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml
Produktkod. 11665490
Brand: Lonza™ CC4127
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kosttillskott och tillväxtfaktorer för användning med basalt medium för njurepitelceller.
  • Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
  • En del av hela REGM™ Njurepitelcelltillväxtmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3190), som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Basal medium och SingleQuot™ kit framtaget för att underhålla och expandera de flesta njurepitelceller.
  • Inkluderar följande:
    • 1 x grön kapsylflaska med hEGF, 0,50 mL
    • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin, 0,50 mL
    • 1 x Natural Cap-flaska med hydrokortison, 0,50 ml
    • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000, 0,50 ml
    • 1 x flaska med FBS, 2,50 ml
    • 1 x Natural Cap-flaska med transferrin, 0,50 ml
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med trijodtyronin, 0,50 ml
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Epitelceller
Produkttyp Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Kvantitet hEGF: 0,5 ml, insulin: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, FBS: 2,5 ml, transferrin: 0,5 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml
Innehåll och lagring hEGF, insulin, hydrokortison, GA-1000, FBS, transferrin, trijodtyronin, adrenalin